Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin 97.5%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


138380050 138380250
ACRO138380050EA 96.1 EUR InStock
ACRO138380050 ACRO138380250
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin 97.5%
N,N,N',N'-Tetramethylbenzidin


Formel: C₁₆H₂₀N₂
Melting Pt: 192…196 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008310
CAS-Nummer: 366-29-0
EINECS: 206-676-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with HClO4 ≥96.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +76° to +83° (20 °C, 589 nm) (c=1, dioxane)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..