Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Toluolthiol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

138710100 138711000 138715000 138710025
ACRO138710100EA 47.6 EUR InStock
ACRO138710100 ACRO138711000 ACRO138715000 ACRO138710025
4-Toluolthiol 98%
4-Toluolthiol


Formel: C₇H₈S
MW: 124.21 g/mol
Siedepunkt: 195
Melting Pt: 40…44 °C
Flash-Pt: 68 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004851
CAS-Nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09461
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 15.53 to 16.83 % N
Specific optical rotation +15° to +25° (20 °C, 589 nm) (c=1, water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..