Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2'-Thiodiessigsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

138740010 138740250 138741000
ACRO138740010EA 163 EUR InStock
ACRO138740010 ACRO138740250 ACRO138741000
2,2'-Thiodiessigsäure 98%
2,2'-Thiodiessigsäure


Formel: C₄H₆O₄S
MW: 150.16 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 128…131 °C
MDL Number: MFCD00004359
CAS-Nummer: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09467
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 131 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -36.6° to -40.6° (20 °C, 589 nm) (c=1,4 in DMF)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge