2-Thenoesäure 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
138841000 138840050 138840250 138845000
ACRO138841000EA 56.1 EUR InStock
ACRO138841000 ACRO138840050 ACRO138840250 ACRO138845000
2-Thenoesäure 99%
2-Thenoesäure
Formel: C₅H₄O₂S
MW: 128.15 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 126…130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005437
CAS-Nummer: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge