Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Tolualdehyd 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

139001000 139005000 139000025
ACRO139001000EA 29.6 EUR InStock
ACRO139001000 ACRO139005000 ACRO139000025
4-Tolualdehyd 97%
4-Tolualdehyd


Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 204…205 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1,015 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006954
CAS-Nummer: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge