Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

p-Tolylessigsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

139120250 139120050 139121000
ACRO139120250EA 48.6 EUR InStock
ACRO139120250 ACRO139120050 ACRO139121000
p-Tolylessigsäure 99%
p-Tolylessigsäure


Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Siedepunkt: 265…267 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 90…93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004353
CAS-Nummer: 622-47-9
EINECS: 210-738-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 93 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge