Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tributylamin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

139320010 139321000 139320025 139320100 139322500
ACRO139320010EA 102 EUR InStock
ACRO139320010 ACRO139321000 ACRO139320025 ACRO139320100 ACRO139322500
Tributylamin 99%
Tributylamin


Formel: C₁₂H₂₇N
MW: 185.35 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.778 g/cm³
Flash-Pt: 75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009431
CAS-Nummer: 102-82-9
EINECS: 203-058-7
UN: 2542
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,09691
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4293 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge