Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tricarballylsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

139360500 139360050
ACRO139360500EA 171 EUR InStock
ACRO139360500 ACRO139360050
Tricarballylsäure 99%
Tricarballylsäure


Formel: C₆H₈O₆
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 154…159 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002723
CAS-Nummer: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 12,09752
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with TBAH ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge