Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2,2-Trifluorethanol 99.8%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

139750250 139751000 139755000 139750025 139750100
ACRO139750250EA 40.8 EUR InStock
ACRO139750250 ACRO139751000 ACRO139755000 ACRO139750025 ACRO139750100
2,2,2-Trifluorethanol 99.8%, reinst
2,2,2-Trifluorethanol


Formel: C₂H₃F₃O
MW: 100.04 g/mol
Siedepunkt: 77…80 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 1.39 g/cm³
Flash-Pt: 29 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004672
CAS-Nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
pH 5.0 to 7.5 (10 % v/v solution)
Chloride (Cl) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge