Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,4,5-Trimethoxybenzoesäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

139930050 139931000 139935000
ACRO139930050EA 22 EUR InStock
ACRO139930050 ACRO139931000 ACRO139935000
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure 99%
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure


Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212.2 g/mol
Siedepunkt: 225…227 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 168…172 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002501
CAS-Nummer: 118-41-2
EINECS: 204-248-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
HPLC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge