Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2,4-Trimethylbenzol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

140090010 140090025 140090100
ACRO140090010EA 76.5 EUR InStock
ACRO140090010 ACRO140090025 ACRO140090100
1,2,4-Trimethylbenzol 98%
1,2,4-Trimethylbenzol


Formel: C₉H₁₂
Siedepunkt: 168 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flash-Pt: 48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008527
CAS-Nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge