Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trioctylamin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

140281000 140285000 140280025
ACRO140281000EA 60.8 EUR InStock
ACRO140281000 ACRO140285000 ACRO140280025
Trioctylamin 97%
Trioctylamin


Formel: C₂₄H₅₁N
MW: 353.68 g/mol
Siedepunkt: 365…367 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0.809 g/cm³
Flash-Pt: 163 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009560
CAS-Nummer: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge