Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

140510250 140515000 140510025
ACRO140510250EA 20.6 EUR InStock
ACRO140510250 ACRO140515000 ACRO140510025
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan 97%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan


Formel: C₅H₁₂O₃
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 200…203 °C
Flash-Pt: 150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004687
CAS-Nummer: 77-85-0
EINECS: 201-063-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge