Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Tyrosinmethylester 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

140650250 140650050
ACRO140650250EA 102 EUR InStock
ACRO140650250 ACRO140650050
L-Tyrosinmethylester 98%
L-Tyrosinmethylester
CAS No.: 1080-06-4


Formel: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.22 g/mol
Melting Pt: 133…135 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002392
CAS-Nummer: 1080-06-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in methanol) Clear to slightly hazy
Specific optical rotation +23° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2.4, CH3OH)

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge