Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Undecanon 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

140690050 140692500 140690010
ACRO140690050EA 22 EUR InStock
ACRO140690050 ACRO140692500 ACRO140690010
2-Undecanon 98%
2-Undecanon


Formel: C₁₁H₂₂O
Siedepunkt: 231…232 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 11…13 °C
Dichte: 0,824 g/cm³
Flash-Pt: 88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009583
CAS-Nummer: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge