Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Valin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


140811000 140815000 140810025 140810250
ACRO140811000EA 88.2 EUR InStock
ACRO140811000 ACRO140815000 ACRO140810025 ACRO140810250
L(+)-Valin 99%
L(+)-Valin


Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 217
Melting Pt: 315 °C
Dichte: 1.23 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064220
CAS-Nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +26.5° to +29.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge