Vanillin 99%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
140820010 140820020 140821000 140822500 140820050
ACRO140820010EA 154 EUR InStock
ACRO140820010 ACRO140820020 ACRO140821000 ACRO140822500 ACRO140820050
Vanillin 99%, rein
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 170 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 81…84 °C
Flash-Pt: 147 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge