Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,4-Dimethoxybenzylamin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

140830050 140830250 140831000
ACRO140830050EA 40.4 EUR InStock
ACRO140830050 ACRO140830250 ACRO140831000
3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
3,4-Dimethoxybenzylamin


Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167.21
Siedepunkt: 281…284 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.1 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008116
CAS-Nummer: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge