Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Vinylacetat 99+% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

140840010 140840025 140840250 140840100
ACRO140840010EA 35.6 EUR InStock
ACRO140840010 ACRO140840025 ACRO140840250 ACRO140840100
Vinylacetat 99+% stabilisiert
Vinylacetat


Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 72…73 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –93 °C
Dichte: 0,93 g/cm³
Flash-Pt: –8 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008713
CAS-Nummer: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10130
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 3 to 15 ppm Hydroquinone
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge