Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Vinyl-2-pyrrolidon 99% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit Natriumhydroxid

140920050 140925000 140920025
ACRO140920050EA 67.7 EUR InStock
ACRO140920050 ACRO140925000 ACRO140920025
1-Vinyl-2-pyrrolidon 99% stabilisiert
1-Vinyl-2-pyrrolidon


Formel: C₆H₉NO
Siedepunkt: 218 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,043 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003197
CAS-Nummer: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge