Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Adamantan 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

146110250 146111000 146110050 146110010
ACRO146110250EA 24.5 EUR InStock
ACRO146110250 ACRO146111000 ACRO146110050 ACRO146110010
Adamantan 99+%
Adamantan


Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 205…210 °C (Subl.)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074719
CAS-Nummer: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00149
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge