Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin 98+%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

146730010 146730025 146730100
ACRO146730010EA 97.4 EUR InStock
ACRO146730010 ACRO146730025 ACRO146730100
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin 98+%, rein
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin


Formel: C₁₀H₁₂
MW: 132.21 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 0.973 g/cm³
Flash-Pt: 77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001733
CAS-Nummer: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,09360
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge