Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Hydroxybenzophenon 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

146920100 146920250 146920010
ACRO146920100EA 86.2 EUR InStock
ACRO146920100 ACRO146920250 ACRO146920010
2-Hydroxybenzophenon 99%
2-Hydroxybenzophenon


Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22 g/mol
Siedepunkt: 171…173 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 37…40 °C
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002216
CAS-Nummer: 117-99-7
EINECS: 204-226-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 40 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge