Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Nitroanisol 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

147020050 147022500
ACRO147020050EA 21.4 EUR InStock
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanisol 99+%
4-Nitroanisol


Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Siedepunkt: 260
Melting Pt: 51…53 °C
Dichte: 1.23 g/cm³
Flash-Pt: 130 °C
MDL Number: MFCD00007327
CAS-Nummer: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06682
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge