Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pentafluorbenzoylchlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

147120050 147120250 AC14712.10 AC14712.50 AC14712.1 147121000
ACRO147120050EA 44.5 EUR InStock
ACRO147120050 ACRO147120250 MAYBAC14712.10 MAYBAC14712.50 MAYBAC14712.1 ACRO147121000
Pentafluorbenzoylchlorid 98%
Pentafluorbenzoylchlorid


Formel: C₇ClF₅O
Siedepunkt: 158 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000657
CAS-Nummer: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge