Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Adenin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

147440250 147441000 147445000
ACRO147440250EA 98.9 EUR InStock
ACRO147440250 ACRO147441000 ACRO147445000
Adenin 99%
Adenin


Formel: C₅H₅N₅
Melting Pt: 360…365 °C (Zers.)
Dichte: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041790
CAS-Nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00152
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge