Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99.5+%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

147540050 147540250 147541000 147540025 147545000
ACRO147540050EA 38.2 EUR InStock
ACRO147540050 ACRO147540250 ACRO147541000 ACRO147540025 ACRO147545000
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol 99.5+%, rein
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol


Formel: C₃H₂F₆O
MW: 168.04 g/mol
Siedepunkt: 59 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –4 °C
Dichte: 1.596 g/cm³
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011651
CAS-Nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09598
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Specific optical rotation +170° to +180° (20°C, 589 nm) (C=2 in CHCl3)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge