Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-3-Chlor-1,2-propandiol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

148120010 148120250 148125000 148120025
ACRO148120010EA 96.4 EUR InStock
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol 99%
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol


Formel: C₃H₇ClO₂
MW: 110.54 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1.322 g/cm³
Flash-Pt: 135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004712
CAS-Nummer: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02164
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge