Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

148451000 148455000 148450025
ACRO148451000EA 48.7 EUR InStock
ACRO148451000 ACRO148455000 ACRO148450025
Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat 98%
Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat


Formel: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Melting Pt: 182 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149610
CAS-Nummer: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4.5 %
Titration with CHA ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge