Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzolsulfonamid 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

148490050 148495000 148490025 148491000
ACRO148490050EA 21.2 EUR InStock
ACRO148490050 ACRO148495000 ACRO148490025 ACRO148491000
Benzolsulfonamid 98+%
Benzolsulfonamid


Formel: C₆H₇NO₂S
Melting Pt: 151…153 °C
Flash-Pt: 250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007930
CAS-Nummer: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge