Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hexylacetat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

148500010 148500250 148500025
ACRO148500010EA 64.3 EUR InStock
ACRO148500010 ACRO148500250 ACRO148500025
Hexylacetat 99%
Hexylacetat


Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0.871 g/cm³
Flash-Pt: 43 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009524
CAS-Nummer: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.869 to 0.873
Acid value ≤1 mg KOH/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge