Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-3-mercaptopropionat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

148870050 148871000 148875000
ACRO148870050EA 26 EUR InStock
ACRO148870050 ACRO148871000 ACRO148875000
Methyl-3-mercaptopropionat 98%
Methyl-3-mercaptopropionat


Formel: C₄H₈O₂S
MW: 120.17 g/mol
Siedepunkt: 54
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1.08 g/cm³
Flash-Pt: 60 °C
MDL Number: MFCD00004895
CAS-Nummer: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 3071
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge