Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,3'-Dithiodipropionsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

148900500 148902500
ACRO148900500EA 22 EUR InStock
ACRO148900500 ACRO148902500
3,3'-Dithiodipropionsäure 98%
3,3'-Dithiodipropionsäure


Formel: C₆H₁₀O₄S₂
Melting Pt: 155…158 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002780
CAS-Nummer: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge