Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Saccharin 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


149001000 149005000 149000025
ACRO149001000EA 27.1 EUR InStock
ACRO149001000 ACRO149005000 ACRO149000025
Saccharin 98+%
Saccharin


Formel: C₇H₅NO₃S
MW: 183.19 g/mol
Melting Pt: 226…230 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005866
CAS-Nummer: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 226 to 230 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
Additional info p-toluenesulfonamide: 10 ppm
Readily carbonizable substance passes test
Titration with NaOH 98.0 to 101.0 % (On dried substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Selenium (Se) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge