Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methoxythiophenol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

149150050 149150250
ACRO149150050EA 59.7 EUR InStock
ACRO149150050 ACRO149150250
4-Methoxythiophenol 98%
4-Methoxythiophenol


Formel: C₇H₈OS
MW: 140.21 g/mol
Siedepunkt: 228
Melting Pt: 42
Dichte: 1.14 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
MDL Number: MFCD00004849
CAS-Nummer: 696-63-9
EINECS: 211-799-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
TLC ≥95 %
Appearance of solution (0.5mmol/ml DMF) clear, colourless
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge