Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Amino-6-chlorpurin 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

149290010 149290050
ACRO149290010EA 35.9 EUR InStock
ACRO149290010 ACRO149290050
2-Amino-6-chlorpurin 99+%
2-Amino-6-chlorpurin


Formel: C₅H₄ClN₅
MW: 169.57 g/mol
Melting Pt: >300 °C
MDL Number: MFCD00075252
CAS-Nummer: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge