Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Valeraldehyd 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

149561000 149562500 149560010
ACRO149561000EA 23.3 EUR InStock
ACRO149561000 ACRO149562500 ACRO149560010
Valeraldehyd 97%
Valeraldehyd


Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –92 °C
Dichte: 0.807 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007026
CAS-Nummer: 110-62-3
EINECS: 203-784-4
UN: 2058
ADR: 3 II
Merck Index: 12,10040
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3925 to 1.3975 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Free acid ≤1.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge