Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-3-Methyl-2-butanol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

149930250 149931000 149935000
ACRO149930250EA 24.2 EUR InStock
ACRO149930250 ACRO149931000 ACRO149935000
(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
(±)-3-Methyl-2-butanol


Formel: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (760 mmHg)
Melting Pt: -117
Dichte: 0.81 g/cm³
Flash-Pt: 39 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004527
CAS-Nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06110
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge