4'-Hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
150400050 150401000 150405000
ACRO150400050EA 27.5 EUR InStock
ACRO150400050 ACRO150401000 ACRO150405000
4'-Hydroxyacetophenon 98%
4'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 147…148 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 107…111 °C
Flash-Pt: 166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002359
CAS-Nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge