Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Butylanilin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

150650250 150651000 150655000
ACRO150650250EA 26.2 EUR InStock
ACRO150650250 ACRO150651000 ACRO150655000
4-Butylanilin 97%
4-Butylanilin


Formel: C₁₀H₁₅N
Siedepunkt: 133…134 °C (14 mmHg)
Melting Pt: –14 °C
Dichte: 0,945 g/cm³
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007925
CAS-Nummer: 104-13-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge