Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Acetamidobenzolsulfonylchlorid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

150721000 150725000 150720025
ACRO150721000EA 33.6 EUR InStock
ACRO150721000 ACRO150725000 ACRO150720025
4-Acetamidobenzolsulfonylchlorid 99%
4-Acetamidobenzolsulfonylchlorid


Formel: C₈H₈ClNO₃S
Siedepunkt: 416 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 145…148 °C (Zersetzung)
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007442
CAS-Nummer: 121-60-8
EINECS: 204-485-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light beige Crystalline or granular powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge