Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-tert-Butylhydrochinon 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

150820020 150820050 150822500 150825000
ACRO150820020EA 331 EUR InStock
ACRO150820020 ACRO150820050 ACRO150822500 ACRO150825000
2-tert-Butylhydrochinon 97%
2-tert-Butylhydrochinon


Formel: C₁₀H₁₄O₂
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 125…130 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 171 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002344
CAS-Nummer: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder (May contain black particles)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge