Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tributyrin (Glycerintributyrat) 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


150881000 150882500 150880010
ACRO150881000EA 32.9 EUR InStock
ACRO150881000 ACRO150882500 ACRO150880010
Tributyrin (Glycerintributyrat) 97%
Tributyrin (Glycerintributyrat)


Formel: C₁₅H₂₆O₆
Siedepunkt: 305…310 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –75 °C
Dichte: 1,0335 g/cm³
Flash-Pt: 173 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009392
CAS-Nummer: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 12,09750
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤70 APHA
Identification Passes test
Specific gravity (20°C) 1.032 to 1.035

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge