Tetraethylammoniumchlorid Hydrat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
150900250 150901000 150905000
ACRO150900250EA 32 EUR InStock
ACRO150900250 ACRO150901000 ACRO150905000
Tetraethylammoniumchlorid Hydrat 99%
Tetraethylammoniumchlorid Hydrat
Formel: C₈H₂₀ClN·xH₂O
MW: 165.71 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00149992
CAS-Nummer: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤10 %
Impurity ≤0.5 % Triethylamine hydrochloride
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge