Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Amino-3-nitropyridin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

151120050 151120250
ACRO151120050EA 34.5 EUR InStock
ACRO151120050 ACRO151120250
2-Amino-3-nitropyridin 99%
2-Amino-3-nitropyridin


Formel: C₅H₅N₃O₂
Melting Pt: 165,9…166.4 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 167 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006314
CAS-Nummer: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge