Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromkresolpurpur, rein Indikator-Qualität

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

151330050 151330250 151331400 151330010
ACRO151330050EA 38.7 EUR InStock
ACRO151330050 ACRO151330250 ACRO151331400 ACRO151330010
Bromkresolpurpur, rein Indikator-Qualität
Bromkresolpurpur


Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Melting Pt: 245 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light pink to pink-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 50 % ethanol) Clear
UV (20 mg/l in methanol) Complies
Visual transition interval from pH 5.2 (yellow) to pH 6.8 (purple)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge