Thymolphthalein, rein Indikator
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
151460100 151460500 151462500
ACRO151460100EA 51.8 EUR InStock
ACRO151460100 ACRO151460500 ACRO151462500
Thymolphthalein, rein Indikator
Thymolphthalein
Formel: C₂₈H₃₀O₄
Melting Pt: 251…253 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005909
CAS-Nummer: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Visual transition interval from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge