2,2'-Biphenyldiol 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
151991000 151995000
ACRO151991000EA 46.3 EUR InStock
ACRO151991000 ACRO151995000
2,2'-Biphenyldiol 99%
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 108…111 °C
Dichte: 0,83 g/cm³
Flash-Pt: 154 °C
MDL Number: MFCD00002210
CAS-Nummer: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤15 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge