Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

p-Anissäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


152370010 152371000 152372500 152370051
ACRO152370010EA 137 EUR InStock
ACRO152370010 ACRO152371000 ACRO152372500 ACRO152370051
p-Anissäure 98%
p-Anissäure


Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 181…186 °C
Flash-Pt: 185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002542
CAS-Nummer: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 13,00669
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge