Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Aminocrotononitril cis- und trans-Gemisch 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

152451000 152455000
ACRO152451000EA 38.7 EUR InStock
ACRO152451000 ACRO152455000
3-Aminocrotononitril cis- und trans-Gemisch 96%
3-Aminocrotononitril


Formel: C₄H₆N₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008071
CAS-Nummer: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge